Learn More
Bisoprololfumarat EP Verunreinigung S, Mikromol™
Beschreibung
Bisoprololfumarat EP Verunreinigung S
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 123-08-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Hydroxybenzaldehyde |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C7 H6 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Hydroxybenzaldehyde, Bisoprolol Fumarate Imp. S (EP), Bisoprolol Imp. S (EP), Bisoprolol Fumarate Impurity S, Bisoprolol Impurity S, p-Hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, para-Hydroxybenzaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H |
| SMILES | Oc1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC-Name | 4-Hydroxybenzaldehyd |
| Mehr anzeigen |