Learn More
Bisphenol A-Acetatpropionat, Epoxidharz, EC-326, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Empfohlen zur Verwendung als Epoxid-Härtungsmittel zur Verbesserung der Zähigkeit, Hydrophobie und hydrolytischen Stabilität
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bisphenol A acetate propionate |
Farbe | Weiß bis gelb |
Namenshinweis | Epoxy curative, EC-326 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 326.39 |