missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bisphenol F Bis(2-chlor-1-propanol) Ether (Diastereomerengemisch), TRC

Artikelnummer. 30343491
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30343491 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30343491 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB51954550MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bisphenol F Bis(2-chloro-1-propanol) Ether
CAS 374772-79-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C19H22Cl2O4
Menge 50 mg
Synonym BFDGE.2HCL (Badge 7), Bisphenol F Bis(2-chloro-3-hydroxypropyl) Ether, 3,3'-[Methylenebis(4,1-phenyleneoxy)]bis[2-chloro-1-propanol], 1-Propanol, 3,3'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxy)]bis[2-chloro-
InChI-Formel InChI=1S/C19H22Cl2O4/c20-16(10-22)12-24-18-5-1-14(2-6-18)9-15-3-7-19(8-4-15)25-13-17(21)11-23/h1-8,16-17,22-23H,9-13H2
SMILES OCC(Cl)COc1ccc(Cc2ccc(OCC(Cl)CO)cc2)cc1
IUPAC-Name 2-Chlor-3-[4-[[4-(2-Chlor-3-hydroxypropoxy)phenyl]methyl]phenoxy]propan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 385.28
Formelmasse 384.0895
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.