Learn More
BIVM Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25432-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884005
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
BIVM has been identified using an electronic search based on the conservation of short sequence motifs within the variable region of immunoglobulin (Ig) genes. It is tightly linked (41 bp) and in the opposite transcriptional orientation to MGC5302 (also known as KDEL1 and EP58) in human. BIVM has two isoforms with MW 57 kDa and 32 kDa.
Spezifikation
Spezifikation
BIVM
Polyclonal
Unconjugated
BIVM
BIVM
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
54841
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q86UB2
BIVM
BIVM Fusion Protein Ag22087