Learn More
BIVM Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | BIVM |
---|---|
Konzentration | 0.31 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16884005
|
Proteintech
25432-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16874005
|
Proteintech
25432-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
BIVM has been identified using an electronic search based on the conservation of short sequence motifs within the variable region of immunoglobulin (Ig) genes. It is tightly linked (41 bp) and in the opposite transcriptional orientation to MGC5302 (also known as KDEL1 and EP58) in human. BIVM has two isoforms with MW 57 kDa and 32 kDa.Spezifikation
BIVM | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q86UB2 | |
54841 | |
BIVM Fusion Protein Ag22087 | |
Primary | |
-20°C | |
BIVM |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
BIVM | |
BIVM | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |