missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BL 1249, Tocris Bioscience™

Putative K2P2.1 (TREK-1) channel opener

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 379750

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13413624

  • 876.76 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 20-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Putative potassium channel activator; thought to act as a K2P2.1 (TREK-1) channel opener. Exhibits selectivity for bladder over vascular tissue in vitro and in vivo (EC50 values are 1.26 and 21.0μM for cultured bladder and aortic tissues respectively).
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

18200-13-0
291.358
unii-5e7rr1j6tr, 5e7rr1j6tr, 1h-tetrazole, 5-o-5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthyl amino phenyl, 1-naphthalenamine, 5,6,7,8-tetrahydro-n-2-1h-tetrazol-5-yl phenyl, 1-naphthalenamine, 5,6,7,8-tetrahydro-n-2-2h-tetrazol-5-yl phenyl, bl hplc, 5,6,7,8-tetrahydro-n-2-2h-tetrazol-5-yl phenyl-1-naphthalenamine, 5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-1-yl-2-1h-tetrazol-5-yl-phenyl-amine, n-2-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-amine, n-2-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-amine
N-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-amine
C17H17N5
YYNRZIFBTOUICE-UHFFFAOYSA-N
16078951
C1CCC2=C(C1)C=CC=C2NC3=CC=CC=C3C4=NNN=N4

Spezifikation

BL 1249
18200-13-0
unii-5e7rr1j6tr, 5e7rr1j6tr, 1h-tetrazole, 5-o-5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthyl amino phenyl, 1-naphthalenamine, 5,6,7,8-tetrahydro-n-2-1h-tetrazol-5-yl phenyl, 1-naphthalenamine, 5,6,7,8-tetrahydro-n-2-2h-tetrazol-5-yl phenyl, bl hplc, 5,6,7,8-tetrahydro-n-2-2h-tetrazol-5-yl phenyl-1-naphthalenamine, 5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-1-yl-2-1h-tetrazol-5-yl-phenyl-amine, n-2-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-amine, n-2-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-amine
C1CCC2=C(C1)C=CC=C2NC3=CC=CC=C3C4=NNN=N4
291.358
291.35
50mg
C17H17N5
YYNRZIFBTOUICE-UHFFFAOYSA-N
N-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-amine
16078951
>99%
Videos