Learn More
Brady™ Druckerband für Thermotransferdrucker der Serie 7964, schwarz
Bietet eine gute chemische Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Feindruck
39.70 € - 123.00 €
Spezifikation
Farbe | Black |
---|---|
Beschreibung | Black 7964 Series Thermal Transfer Printer Ribbon |
Menge | 1 Ea. |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11578804
|
Brady™
804453 |
70 m | 65 mm |
39.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11568804
|
Brady™
804452 |
70 m | 110 mm |
67.15 €
1 Box |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11523165
|
Brady™
237588 |
100 m | 110 mm |
46.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11533165
|
Brady™
237591 |
300 m | 60 mm |
65.90 €
1 Box |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11543165
|
Brady™
237593 |
300 m | 110 mm |
123.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Kompatibel mit verschiedenen Brady-Etiketten
Spezifikation
Black | |
Black 7964 Series Thermal Transfer Printer Ribbon | |
1 Ea. |