Learn More
Deutsch Neumann™ 25M Butylschlauch schwarz 6x4mm (außen 14mm)
Artikelnummer. 10719854
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch)
10719854 6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10719854 Lieferant Deutsch Neumann™ Lieferanten-Nr. 3220614
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Temperaturbeständigkeit bis +100 °C.
  • Ohne Verstärkung
  • Weitgehend gasundurchlässig
  • Die Luftdiffusion beträgt etwa ein Achtel von der von Standard-Gummischläuchen
  • Härte 60 Shore A
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material Butylgummi
Außendurchmesser (metrisch) 14 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 4 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 100 °C
Farbe Schwarz
Härte 60 (Shore A)
Produkttyp Laborschläuche