Learn More
Abeba™ Anatom ESD-Sicherheitsschuhe aus Mikrofasern
Elektrostatisch ableitende Schuhe verfügen über ein spezielles atmungsaktives Innenfutter, das den Fuß zum Atmen unterstützt.
70.66 € - 72.71 €
Produktcode | Marke | Größe | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15628647
|
Abeba™
31133/35 |
35 | Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15422850
|
Abeba™
31133/43 |
43 | Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15402850
|
Abeba™
31133/38 |
38 | Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12603840
|
Abeba™
31133/39 |
39 | Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12673840
|
Abeba™
31133/46 |
46 | Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15638647
|
Abeba™
31133/47 |
47 | Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15648647
|
Abeba™
31133/48 |
48 | Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
ulliCE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA/liliGlattes Leder, weiß/liliRutschfeste PU-Außensohle/liliAustauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3559)/liliDesinfizierte,/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliAtmungsaktives Futter mit Silberionen/liliSchrittbereich mit Schnürung/liliReflektierendes Material/liSpezifikation
Polyurethane |