Learn More
Huttenlocher™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Formmasse
Marke:  Huttenlocher™ 405381050024
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10673861
  • 0.60 € / 1 Stück
Auf Lager, versandfertig: 84
Spezifikation
DIN 28
Schraubverschluss
Je 1
Kappe
LDPE
EPE-Dichtungseinlage
Je 1
LDPE