Learn More
Fisherbrand™ Schwarze PolyCone Kappen aus Phenolharz
Catalog Number p-6974002
Click to view available options
Menge:
1600/Cs.
4100/Karton
5500/Cs.
576/Cs.
576/Karton
Bildet eine außergewöhnlich dichte Versiegelung und bietet eine gute chemische Barriere. Fisherbrand™ schwarze phenolische Polykonus-Kappen sind rissbeständig.
Polykonische linierte Phenolkappen bilden eine außergewöhnlich dichte Dichtung und bieten eine gute chemische Barriere. Dieser Einsatz formt sich beim Aufschrauben des Deckels um die Dichtungsbereiche der Oberfläche herum, wodurch Auslaufen, Verdunstung, Kontamination, Bindung und Aufdrehen praktisch ausgeschlossen werden. Hervorragend geeignet für alles, von Flüssigkeiten über Seifen bis hin zu Makro-Wirbellosen.
  • Der Einsatz formt sich um die Dichtungsbereiche der Oberfläche, während die Kappe aufgeschraubt wird
  • Verhindert Auslaufen, Verdunstung, Kontamination, Bindung und Aufdrehen
Verschlussauskleidung Polyseal
Verschlussmaterial Phenolic
Verschlussgröße 20-400 mm
Verschlusstyp Screw Cap
Produkttyp Polyethylene Cone Lined Cap
Farbe Black
Material Phenolic Resin
Menge 5500/Cs.
Verschlussfarbe Black
Auskleidungsmaterial PolyCone
Halsausführung 20-400
Closure Included Yes