Learn More
Brady™ BOX OF BBP11 BLANC CORE
Artikelnummer. 11599923
Change view
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11599923 5/Packung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11599923 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 622201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sammelt und spult das Band um einen leeren Kern. Brady™ Blank Farbbandkerne sind mit BBP12- und BBP11-Etikettendruckern kompatibel.
  • Zur Verwendung mit BBP12- und BBP11-Etikettendruckern
  • Mit 5 in einer Box
  • Kerndurchmesser: 12.70 mm
Spezifikation
Produkttyp Leerer Farbbandkern - 12,70 mm Durchmesser
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11 Etikettendrucker, BBP12 Etikettendrucker
Durchmesser (metrisch) 12,70 mm
Beschreibung Leerer Farbbandkern - 12,70 mm Durchmesser
Menge 5/Packung