Learn More
Brady™ Leere Drahtmarkierer aus Vinylgewebe
68.40 €
Spezifikation
Beschreibung | Drahtmarkerkarten – NEMA-Farben (einfarbig) |
---|---|
Klebstofftyp | Gummi, Wiederablösbar |
Beschichtung | Polymerbeschichtet |
Ausführung | Matt |
Material | Vinylgewebe |
Product Code | Brand | Farbe | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Farbe | Price | Quantity & Availability | |||||
15298294
|
Brady™
012350 |
Violett |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15208304
|
Brady™
012353 |
Schwarz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15258304
|
Brady™
012356 |
Gelb |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15268304
|
Brady™
012365 |
Orange |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15228304
|
Brady™
012351 |
Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15238304
|
Brady™
012360 |
Dunkelgrün |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15278304
|
Brady™
012355 |
Dunkelblau |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Specifications
Drahtmarkerkarten – NEMA-Farben (einfarbig) | |
Polymerbeschichtet | |
Vinylgewebe | |
Markierung von Drähten und Kabeln | |
0,055 mm | |
38 mm |
Gummi, Wiederablösbar | |
Matt | |
Markierungskarte | |
-40°bis +80 °C | |
6,35 mm |