Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus bernsteinfarbenem Borosilikatglas, Klasse A, mit Zertifikat
Alle ansehen Brand ProdukteDescription
- Aus braunem Borosilikatglas.
- Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Das dunkle Glas schützt vor Verfall lichtempfindlicher Flüssigkeiten.
- Enthält Polypropylen-Stopfen, ist jedoch mit einem Stopfen aus braunem Glas austauschbar.
- Chargennummer und Zertifikat enthalten. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Specifications
Specifications
| Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042. DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage. |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Braun |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Fehlergrenze | ±0.04 ml |
| Flaschenhalstyp | Weit |
| Anzahl pro Karton | 2 Stück |
| Toleranz | ± 0,04 ml |
| Show More |