Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus bernsteinfarbenem Borosilikatglas, Klasse A, mit Zertifikat
Artikelnummer. 15814978 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15814978 20 ml 1 Stück
15804978 10 ml 1 Stück
15815552 25 ml 1 Stück
15824978 50 ml 1 Stück
15825552 100 ml 1 Stück
15835552 200 ml 1 Stück
15834978 500 ml 1 Stück
15845552 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15814978 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 937403
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus braunem Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. Enthält einen Polypropylen-Stopfen, ist jedoch mit einem braunen Glasstopfen austauschbar. Der dunkle Kolben schützt vor Verfall lichtempfindlicher Flüssigkeiten. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
  • Aus braunem Borosilikatglas.
  • Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Das dunkle Glas schützt vor Verfall lichtempfindlicher Flüssigkeiten.
  • Enthält Polypropylen-Stopfen, ist jedoch mit einem Stopfen aus braunem Glas austauschbar.
  • Chargennummer und Zertifikat enthalten. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Kalibriert auf Volumenaufnahme
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042. DAkkS-Kalibrierzertifikat und USP-Zertifikat auf Anfrage.
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Braun
Kapazität (metrisch) 20 ml
Material Borosilikatglas
Fehlergrenze ±0.04 ml
Flaschenhalstyp Enghals
Anzahl pro Karton 2 Stück
Toleranz ± 0,04 ml
Klasse A
Verschlussgröße 10/19