Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Messkolben aus braunem Glas, Klasse A, mit Zertifikat
Unverzichtbar für die Vorbereitung von Verdünnungen und Standardlösungen. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
Marke:  BRAND™ 957461
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01780kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15881198
  • 70.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Im Lieferumfang ist ein Glasstopfen mit Tropfspitze enthalten
  • Der kontrastierende blaue Emaildruck auf transparenten Kolben sorgt für eine optimale Kombination aus Widerstand und Lesbarkeit
  • Erhältlich in allen ISO-Größen von 5 bis 2000 ml
  • Transparent und braun erhältlich
  • Aus chemisch beständigem Borosilikatglas 3.3 mit niedrigem Ausdehnungskoeffizienten
  • Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
Spezifikation
Spezifikation
USP
5 ml
A
Bernsteinfarbig
Glas
NS 10/19