Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ AR-GLAS™ Vollpipetten mit 2 Markierungen, mit Chargenzertifikat
Alle ansehen Brand ProdukteBeschreibung
- Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas
- 2 Marker mit DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe
- Klasse AS
- DIN EN ISO 648 zertifiziert
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Wartezeit: 5 Sekunden
- Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
- Gesamtauftrag aus einer Charge geliefert (soweit möglich)
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Volumenabgabe |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 648, DIN 1769 |
| Klasse | AS |
| Material | AR-GLAS, Kalknatronglas |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Blau |
| Graduierungen | 0.1 ml |
| Graduierungsart | DE-M-Markierung |
| Toleranz | ±0.008 ml |
| Farbe | Blau |
| Mehr anzeigen |