Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Büretten aus Borosilikatglas mit seitlichem Hahn aus PTFE
Alle ansehen Brand ProdukteBeschreibung
- Aus Borosilikatglas (Boro 3.3 gemäß DIN EN ISO 385).
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
- Schellbachstreifen.
- Länge: ca.800 mm.
- Alle BLAUBRAND™ Büretten werden mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert.
- Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Länge (metrisch) | 800 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Graduierungen | 0.02 ml |
| Sperrhahn | lateral |
| Material des Sperrhahns | PTFE |
| Volumen (metrisch) Reservoir | 10 ml |
| Typ | Bürette |
| Class | Klasse AS |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 385 |