Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Büretten aus Borosilikatglas mit seitlichem Hahn aus PTFE
Artikelnummer. 10633551 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10633551 50 mL 2 Stück
10170321 10 ml 2 Stück
10538521 25 mL 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10633551 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 13848
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Aus Borosilikatglas. Die BRAND™ Blaubrand™ Büretten aus Borosilikatglas mit seitlichem PTFE-Absperrhahn sind für eine bestimmte Volumenabgabe kalibriert.
  • Aus Borosilikatglas (Boro 3.3 gemäß DIN EN ISO 385).
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
  • Schellbachstreifen.
  • Länge: ca.800 mm.
  • Alle BLAUBRAND™ Büretten werden mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert.
  • Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 mL
Länge (metrisch) 800 mm
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0.1 ml
Sperrhahn lateral
Material des Sperrhahns PTFE
Volumen (metrisch) Reservoir 50 mL
Typ Bürette
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385