Learn More
BRAND™ Zentrifugenröhrchen aus Borosilikatglas
Beständig gegen RZB bis 700. Design und Genauigkeit entsprechen den ASTM-Spezifikationen (American Society for Testing and Materials).
Marke:  BRAND™ 362138
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11884050
  • 106.00 € / 2 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 26-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beständig gegen RZB bis 700.
  • Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
  • Zylindrisch mit konischem Boden
Spezifikation
Spezifikation
Konisch
160 mm
700 × g
100 ml