Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Mikrobüretten aus Borosilikatglas mit Spindel aus PTFE
Aus Borosilikatglas. Die BRAND™ Blaubrand™ Mikrobüretten aus Borosilikatglas mit PTFE-Spindel sind für eine bestimmte Volumenabgabe kalibriert.
Marke:  BRAND™ 24599
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.42000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10018500
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3. bis DIN EN ISO 385)
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Hammerschlagstruktur
  • Schellbachstreifen
  • Enthält austauschbaren Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel
  • Gestell im Lieferumfang enthalten
  • Alle BLAUBRAND™ Büretten werden mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert.
  • Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
Borosilikatglas
Schellbach Stripes
Glass
Klasse AS
900 mm
0.02 mL
Lateral
±0.02 ml
DIN EN ISO 385