Learn More
Poulten Graf™ Blaubrand™ Vollpipetten mit einer Markierung
Volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Poulten Graf™ Blaubrand™ Vollpipetten mit einer Markierung werden aus Klarglas gefertigt und sind mit einer blauen Graduierung versehen.
29.55 € - 33.10 €
Spezifikation
Klasse Klasse A
Skala Ja
Graduierungsfarbe Blau
Menge Je 1
Toleranz 0.1 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10767401
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Poulten Graf™
1 1423702
10 ml Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10391312
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Poulten Graf™
1 1423302
5 ml Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Beständig gegen Säuren und Basen
  • Genauigkeit besser als Klasse B
  • Pipettierhilfe nicht notwendig
Spezifikation
Spezifikation
Klasse A
Blau
0.1 ml
Ja
Je 1
Messpipette
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen