missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BLK Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16306594
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16306594 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16306594 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA577879

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Control: Jurkat, Raji Predicted Reactivity: Mouse (96%), Rat (96%), Zebrafish (81%), Bovine (95%) Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

B-lymphoid tyrosine kinase (BLK) is a non-receptor tyrosine kinase that belongs to the Src family of kinases. BLK plays an important role in B-cell activation. Protein kinases are enzymes that transfer a phosphate group from a phosphate donor, generally the g phosphate of ATP, onto an acceptor amino acid in a substrate protein. By this basic mechanism, protein kinases mediate most of the signal transduction in eukaryotic cells, regulating cellular metabolism, transcription, cell cycle progression, cytoskeletal rearrangement and cell movement, apoptosis, and differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BLK
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 2.21 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Gen BLK
Gen-Zugriffsnummer P51451
Gen-Alias B lymphocyte kinase; B lymphoid kinase; B lymphoid tyrosine kinase; Blk; BLK nonreceptor tyrosine kinase; BLK proto-oncogene, Src family tyrosine kinase; MGC10442; MODY11; p55-Blk; tyrosine-protein kinase Blk
Gensymbole BLK
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human BLK. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 640
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.