Learn More
Invitrogen™ Human BLK, His Tag Recombinant Protein
BLK plays an important role in B-cell activation.
Marke:  Invitrogen™ PV3683
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11563507
  • 632.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
B-lymphoid tyrosine kinase (BLK) is a non-receptor tyrosine kinase that belongs to the Src family of kinases. BLK plays an important role in B-cell activation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001706
3554, 640
10 μg
SRC Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.05% Triton™ X-100, 4 mM DTT and 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Tyrosine Kinases
LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate, Z'-LYTE™, Omnia™ Bulk Substrate
B lymphoid tyrosine kinase
Kinases & Inhibitors
Liquid
Cell Cycle & Proliferation, Oncology
Kinase Assay
62.3 kDa
BLK, MGC10442
Human
His Tag
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic
Dry Ice
BLK
Baculovirus
Full Length, Recombinant, Cytoplasmic
Cytoplasmic Tyrosine Kinases