missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BLOC1S2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA561647

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15799451

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: AAEGVLATRS DEPARDDAAV ETAEEAKEP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 83%, Rat - 86%.

BLOC1S2 Polyclonal antibody specifically detects BLOC1S2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

BLOC1S2
Polyclonal
Unconjugated
BLOC1S2
11 kDa centrosome associated protein; 2410089B13Rik; biogenesis of lysosomal organelles complex 1 subunit 2; biogenesis of lysosomal organelles complex-1, subunit 2; biogenesis of lysosome-related organelles complex 1 subunit 2; biogenesis of lysosome-related organelles complex-1, subunit 2; biogenesis of lysosome-related organelles complex-1, subunit 2A; BLOC-1 subunit 2; BLOC1S2; Bloc1s2a; BLOS2; BORCS2; CEAP; CEAP11; centrosomal 10 kDa protein; centrosome protein oncogene; Centrosome-associated protein; RP11-316M21.4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
282991
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q6QNY1
BLOC1S2
Recombinant protein corresponding to Human BLOC1S2
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only