Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ Casein-Blockierungspuffer
Block membranes, plates and other samples with these ready-to-use PBS or TBS solutions of purified casein for Western blot, ELISA and other detection methods.
38.63 € - 169.00 €
Spezifikation
Anwendungen ELISA, IHC, WB
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Bezeichnung Menge. Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bezeichnung Menge. Preis Menge & Verfügbarkeit  
10496134 Thermo Scientific™
37528
Blocker Casein in PBS 1 l 169.00 €
1 Liter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 80
Zum Warenkorb hinzufügen
13464299 Thermo Scientific™
37583
Blocker Casein in TBS 100mL 38.63 €
100 Milliliter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
13454299 Thermo Scientific™
37582
Blocker Casein in PBS 100 ml 38.63 €
100 Milliliter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 22
Zum Warenkorb hinzufügen
10443644 Thermo Scientific™
37532
Blocker Casein in TBS 1L 143.00 €
1 Liter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 52
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
These blocking buffers contains casein protein that is purified from milk by the Hammarsten method. The phosphate- and Tris-buffered saline formulations are used for blocking excess binding sites on membranes and microplates in antibody-based detection methods. Blocker Casein Buffers are 1% (w/v) casein, which corresponds to the optimal concentration for most applications.
Highlights:
  • Purified casein – single-protein blocking buffer provides fewer chances of cross-reaction with assay components than serum or milk solutions
  • Easy to use – 1% casein solutions are ready to use; can be diluted further as needed
  • Flexible – available in PBS and TBS formulations to suit a variety of applications
  • Safe – stable, thimerosal-free formulations
Spezifikation
Spezifikation
ELISA, IHC, WB