Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Blut-Agar-Basis, Pulver, Oxoid
Marke:  Thermo Scientific™ Oxoid™ CM0055T
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Artikelnummer. 10279292
  • 1775.00 € / 5 Kilogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Strohfarbenes Pulver
Allgemeine Anwendungen
5 kg
Pulver
7,1 bis 7,5