Learn More
Cytiva Blot-Verarbeitungs-Tabletts
Processor Plus ist ein neuartiges Flüssigkeitsabgabesystem, das die Acrylamid-Gelfärbung und Western-Blot-Verarbeitung automatisiert.
Marke:  Cytiva 80-6444-61
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.28000kg
Artikelnummer. 10565215
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Processor Plus ist ein neuartiges Flüssigkeitsabgabesystem, das die Acrylamid-Gelfärbung und Western-Blot-Verarbeitung automatisiert. Der Wechsel von einer Anwendung zur anderen erfolgt durch den schnellen, einfachen Wechsel eines Fachs. Wählen Sie ein programmiertes Protokoll und drücken Sie “Start”. Prozessor Plus füllt und entleert dann das Blot- oder Geltablett mit der richtigen Lösung zur richtigen Zeit. Die Blot-Verarbeitungsfunktionen von Processor Plus umfassen Tabletts für vier kleine (bis zu 9 × 9.5 cm) oder zwei standardmäßige (bis zu 16 × 16 cm) Blots auf einmal. Fünf vorprogrammierte und fünf anwenderdefinierte Blot-Protokolle sind für Flexibilität integriert, und die Mikroprozessorpräzision sorgt für konsistente Ergebnisse mit niedrigem Hintergrund von Membran zu Membran. Alternativ dazu umfassen die automatischen Gelfärbefunktionen von Processor Plus neun vorprogrammierte und vier benutzerdefinierte Protokolle für Proteine und Nukleinsäuren. Eine Auswahl an kleinen und großformatigen Tablettgrößen bietet Platz für ein bis sechs Mini-Gele oder ein bis zwei Standard-Gele für die Färbung mit Silber oder Coomassie-Blau. Zu den Komponenten, die hinter der intelligenten Flüssigkeitshandhabung von Processor Plus stehen, gehören eine schnelle Peristaltikpumpe für die schnelle Abgabe und Entfernung von Reagenzien, ein Ventil mit 10 Anschlüssen für die Erstellung mehrerer Reagenzprotokolle und die Trennung von Sondermüll sowie ein rautenförmiges Tablett mit sanfter und gleichmäßiger Vor- und Zurückbewegung für schnelles Mischen von Flüssigkeiten und zum Bedecken. Die Protokolleingabe und -bearbeitung ist einfach und erlaubt die Eingabe von bis zu 30 Schritten pro Protokoll. Ein austauschbarer Protokollschlüssel, der ein Protokoll speichert und entscheidende Protokolle vor versehentlichen Änderungen schützt. Ein serieller Drucker kann zur Berichterstellung an den Prozessor Plus angeschlossen werden. Der Bericht enthält Informationen zu jedem Schritt, einschließlich der Menge der verwendeten Reagenzien, der Zeit (in Minuten) für jeden Schritt sowie ein Validierungsberichtsformular mit Leerzeichen für Proben-ID, Datum und Bediener.
  • Ein System für Gelfärbung und Blot-Verarbeitung.
  • Automatisierte Färbung von Gelen mit Coomassie-Blau oder Silber für die Analyse von Proteinen und Nukleinsäuren.
  • Bereitet Blots für hochempfindliche ECL- und chromogenische Nachweise vor.
  • Programmierbare Steuerung von Protokoll, Lösung, Volumen und Verarbeitungszeit.
  • Bewährtes Design für konsistente, hochwertige Leistung bei jedem Einsatz.
Spezifikation
Spezifikation
Automatisiert die Verarbeitung mit Acrylamid-Gelfärbung und Western Blot
Blot-Verarbeitungs-Tabletts
16 x 16 cm
2/Packung