Learn More
Fisherbrand™ PCR-Röhrchengestell aus PP (Polypropylen)
Geeignet für Probenahmeanwendungen vor oder nach der PCR™. Fisherbrand™ 96-Well PCR™-Gestelle aus Polypropylen enthalten 96 einfach erkennbare Röhrchenaufnahmen. Das abnehmbare Scharnier liegt flach auf, und das Gestell ist autoklavierbar. Aus robustem Polypropylen.
Marke: Fisherbrand™
41.66 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.38250kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit Probenahmeanwendungen vor oder nach der PCR™. Fisherbrand™ PCR™-Gestell aus Polypropylen 96-Well enthält 96 leicht identifizierbare Wells. Das abnehmbare Scharnier liegt flach auf und das Gestell ist autoklavierbar. Hergestellt aus robustem Polypropylen.
- Konstruktion aus Polypropylen
- Fasst individuelle Röhrchen oder Streifen
- Flach aufliegender, abnehmbarer Klappdeckel
- Röhrchen-Wells sind durch eingeprägte Ziffern und Buchstaben einfach zu identifizieren
- Autoklavierbar
Spezifikation
Röhrchengestell aus PCR | |
Ja | |
Blau | |
Polypropylen | |
Rechteck | |
Ja | |
5/Pckg. | |
130 mm | |
98 mm | |
33 mm | |
5.2 mm |
Abnehmbarer Deckel mit Scharnier | |
Ja | |
PCR-Röhrchen (96) | |
96 | |
None | |
Non-sterile | |
130 x 98 x 33 mm | |
5.1 in. | |
3.9 in. | |
1.3 in. |