Learn More
MP Biomedicals™ Screw Caps
These 2 mL Screw Caps are for tubes to be used on FastPrep™ instruments or any bead beater.
Marke: MP Biomedicals™ 115065005
349.66 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Anwendungen: Blaue Verschlusskappen passen auf EMPTY FASTPREP Röhrchen und nehmen Proben für die Homogenisierung in Fastprep Systemen auf. Separat erhältlich für Anwender, die ihre eigenen Lysieringsmatrix-Röhrchen füllen möchten.
Produktbeschreibung: Lysematrix B Röhrchen haben blaue Kappen, enthalten im Fast RNA Pro Blue Kit. Dieses Kit wird zur Isolierung von Gesamt-RNA aus grampositiven und gramnegativen Bakterien verwendet.
Anwendungsempfehlung: Für leere FastPrep Röhrchen. Geben Sie die Probe in das leere Röhrchen, fügen Sie das entsprechende Material der Lysematrix und den Lysepuffer hinzu, und setzen Sie die Kappe auf. Lysieren, mahlen oder homogenisieren Sie die Probe mithilfe des FastPrep Geräts oder eines anderen Bead-Schlägers.
Bei Raumtemperatur (15 bis 30 °C) lagern.
Spezifikation
2 mL | |
12.8 mm | |
0.24 in. |
Blue | |
1.000/Packung |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.