Learn More
MP Biomedicals™ Blaue Clickmaster Ratschenmutter für FastPrep-24™ 5G und Classic
Artikelnummer. 17936854 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
FastPrep-245G und Classic
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17936854 FastPrep-245G und Classic 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17936854 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 116004525
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unterstützt bis zu 11 verschiedene Adapter. Von leichten bis hin zu schweren und robusten Adaptern bietet der Blue Clickmaster den einfachsten und sichersten Verriegelungsmechanismus.
  • Der FastPrep™ ist der einzige erhältliche Homogenisator mit mehreren austauschbaren Adaptern, der eine einzigartige Vielseitigkeit hinsichtlich Probenanzahl, -größe und Temperaturbedingungen ermöglicht. Alle optionalen Adapter stehen stabil auf der Werkbank und werden üblicherweise als Röhrchengestelle für die Probenlagerung bei -20 °C oder -80 °C °verwendet.
  • Der Sicherungsknopf ist wichtig, um die Röhrenhalteradapter auf der Mittelachse zu halten oder während der dreistufigen Montage des FastPrep-24™ Die
  • Eine blaue Clickmaster-Ratschenmutter unterstützt bis zu 11 verschiedene Adapter. Von leichten bis hin zu schweren und robusten Adaptern bietet der Blue Clickmaster den einfachsten und sichersten Verriegelungsmechanismus. Dank seines hohen Drehmoments ist es besonders für die schwersten Adapter und speziell für Metallrohrhalter zu empfehlen.
  • Dieses Produkt kann auf FastPrep-24 Classic™ oder FastPrep-24™ 5G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Ratschenmutter
Klingenmaterial Edelstahl
Verschlussfarbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep-245G und Classic
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.