Learn More
Hirschmann™ Büretten der Klasse AS mit geradem Glasabsperrhahn mit PTFE-Küken und blauer Graduierung
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Die Hirschmann™ Büretten der Klasse AS mit blauer Graduierung werden aus haltbaren DURAN™-Glasschläuchen hergestellt.
Marke:  Hirschmann™ 3140375
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 13187979
  • 204.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schellbach
  • Hauptringgraduierung
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Gerader Absperrhahn mit PTFE-Schlüssel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
0,1 ml
Blau
PTFE
Bürette
DIN EN ISO 385
Glas
Schellbachstreifen
Gerade
±0,05 ml
Klasse AS