Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Blau, hochbelastbar, autoklavierbar SMS Muffin-Abdeckung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17904136 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
0,5 bis 1 in.
1 bis 1,75 in.
1,75 bis 2,5 in.
10 bis 14 in.
2 bis 2,75 in.
2,5 bis 4 in.
3,5 bis 4 in.
4 bis 5,5 in.
5,5 bis 8 in.
8 bis 12 in.
Breite (angloamerikanisch):
0,5 bis 1 in.
1 bis 1,75 in.
1,75 bis 2,5 in.
10 bis 14 in.
2 bis 2,75 in.
2,5 bis 4 in.
3,5 bis 4 in.
4 bis 5,5 in.
5,5 bis 8 in.
8 bis 12 in.
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) unitSize
17904136 0,5 bis 1 in. 0,5 bis 1 in. 1000 Stück
17974116 1 bis 1,75 in. 1 bis 1,75 in. 1000 Stück
17934136 1,75 bis 2,5 in. 1,75 bis 2,5 in. 1000 Stück
17994116 2 bis 2,75 in. 2 bis 2,75 in. 1000 Stück
17924136 2,5 bis 4 in. 2,5 bis 4 in. 1000 Stück
17934126 3,5 bis 4 in. 3,5 bis 4 in. 1000 Stück
17944136 4 bis 5,5 in. 4 bis 5,5 in. 1000 Stück
17954126 5,5 bis 8 in. 5,5 bis 8 in. 1000 Stück
17954136 8 bis 12 in. 8 bis 12 in. 500 Stück
17944126 10 bis 14 in. 10 bis 14 in. 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17904136 Lieferant Keystone Cleanroom Products™ Lieferanten-Nr. MFKCRP30003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese 50 g/ SMS Der autoklavierbare Muffendeckel bietet eine mikrobielle Barriere, die ideal für pharmazeutische Produktionsanwendungen geeignet ist.
  • Das Zuschneiden von Sterilisationsverpackungsmaterialien und deren Befestigung mit Autoklavierband und Gummibändern entfällt.
  • Ein kosteneffektiver und zeitsparender Ansatz standardisiert den Gerätevorbereitungsprozess, minimiert die Partikelbildung und gewährleistet gleichzeitig eine gute aseptische Technik bei der Entnahme nach der Sterilisation.
  • Beseitigt Autoklavierbandrückstände
  • Konzipiert für Autoklavierzyklen (121 °C bis 135 °C)
  • Schafft eine zusätzliche Schutzebene bei der aseptischen Präsentation und dem Aufbau der Geräte
  • Wasserabweisend und reiß- sowie durchstoßfest
  • Fusselfrei
  • Hergestellt und verpackt in ISO zertifizierte Reinräume
  • Praktisch verpackt 100 Abdeckungen pro heißversiegeltem und etikettiertem Polybeutel
  • Allen Sendungen werden Konformitätsbescheinigungen beigefügt.
  • Hergestellt in USA
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Elastisch
Farbe Hellblau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Verstärkter, mehrschichtiger Kunststoff
Sterilität Nicht steril
Temperaturbereich (metrisch) 121 °C bis 135 °C
Länge (angloamerikanisch) 0,5 bis 1 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,5 bis 1 in.
Produkttyp Runder Deckel
Länge (metrisch) 1,3 bis 2,54 cm
Breite (metrisch) 1,27 bis 2,54 cm