Learn More
SHOWA™ Blaue chemikalienbeständige Nitrilhandschuhe, Modell 7555 EBT
Artikelnummer. 17867331
Change view
Click to view available options
Größe:
11
Extragroß
Extraklein
Groß
Klein
Mittel
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17867331 11 90 Stück
17817331 Extraklein 100 Stück
17827331 Klein 100 Stück
17837331 Mittel 100 Stück
17847331 Groß 100 Stück
17857331 Extragroß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17867331 Lieferant SHOWA™ Lieferanten-Nr. 755511XXL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ein Einweghandschuh aus 100 % Nitril, der entwickelt wurde, um Reizungen und Allergierisiken zu reduzieren und gleichzeitig Schutz vor Chemikalien zu bieten.
  • Durch die Chlorierung des Handschuhs wird der Tragekomfort erhöht und das klebrige Gefühl beseitigt.
  • Die Nitrilkonstruktion schützt vor dem Eindringen und Herausspritzen von Chemikalien.
  • Frei von Latex, Puder und Silikon, um allergische Reaktionen und Hautreizungen zu vermeiden.
Spezifikation
Chlorinated Ja
Farbe Blau
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Ja
Material Biologisch abbaubares Nitril
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Größe 11
Dicke (angloamerikanisch) 4,7 mil
Dicke (metrisch) 0.12 mm
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKPT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Verlängert
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell 7555 EBT