Learn More
Fisherbrand™ Graduierte Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen, blau
Diese Röhrchen sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Fisherbrand™ Graduierte Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen eignen sich optimal für PCR- und Zentrifugensysteme.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Röhrchen aus Polypropylen mit Graduierung
- Autoklavierbar
- In einer Vielzahl von Farben für die einfache Identifizierung erhältlich
- Erhältlich mit Aufnahmelasche
Spezifikation
Schnappverschluss | |
1.5 ml | |
Polypropylen | |
500/Packung |
Ja | |
Naturfarben | |
Für PCR, Zentrifugation |