Learn More
Fisherbrand™ Farbcodierter Mikrorührstab aus PTFE
Zur Verwendung wenn eine schnelle visuelle Identifizierung erforderlich ist. Fisherbrand™ farbcodierte Micro-Rührstäbe aus PTFE sind in drei Farben erhältlich: blau, rot und gelb.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
- Farbcodierte Mikrorührstäbe
- Für Anwendungen, bei denen die Identifizierung von größter Bedeutung ist
- Hinweis: Farbige PTFE-Beschichtungen sind nicht so inert wie einfaches PTFE
Spezifikation
Ja | |
Blau | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer | |
1.5 mm | |
10/Pckg. | |
PTFE-Mikrorührstäbe, farbig |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
PTFE | |
8 mm | |
Micro |