Learn More
Blaues Tetrazoliumchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020518
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
1871-22-3
C40H36Cl2N8O2
731.68
MFCD00040933
RCEHREKDVGHYAM-UHFFFAOYSA-N
blue tetrazolium chloride, tetrazolium blue, tetrazolium blue chloride, blue tetrazolium, dimethoxy neotetrazolium, 4-anisyltetrazolium blue, 3,3'-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazol-3-ium chloride, 3,3'-dianisole-4,4'-bis 3,5-diphenyltetrazolium chloride, 3,3'-dianisolebis 4,4'-3,5-diphenyl tetrazolium chloride, 3,3'-3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylene bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazolium chloride
9853362
CHEBI:75198
2-[4-[4-(3,5-Diphenyltetrazol-2-ium-2-yl)-3-methoxyphenyl]-2-methoxyphenyl]-3,5-diphenyltetrazol-2-ium; Dichlorid
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1N1NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(N2NC(=NN2C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C(OC)=C1
1871-22-3
C40H36Cl2N8O2
731.68
MFCD00040933
RCEHREKDVGHYAM-UHFFFAOYSA-N
blue tetrazolium chloride, tetrazolium blue, tetrazolium blue chloride, blue tetrazolium, dimethoxy neotetrazolium, 4-anisyltetrazolium blue, 3,3'-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazol-3-ium chloride, 3,3'-dianisole-4,4'-bis 3,5-diphenyltetrazolium chloride, 3,3'-dianisolebis 4,4'-3,5-diphenyl tetrazolium chloride, 3,3'-3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylene bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazolium chloride
9853362
CHEBI:75198
2-[4-[4-(3,5-Diphenyltetrazol-2-ium-2-yl)-3-methoxyphenyl]-2-methoxyphenyl]-3,5-diphenyltetrazol-2-ium; Dichlorid
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1N1NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(N2NC(=NN2C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C(OC)=C1
Blue Tetrazolium chloride is useful in the prepartion of DNA cation complexes and immunoadsorbents for anti-DNA antibodies. It is used in assay of reducing sugars. In combination with 4-nitrocatechol, tetrazolium blue chloride forms a ternary complex with molybdenum(VI) for extraction and spectrophotometric determination of molybdenum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Blaues Tetrazoliumchlorid ist bei der Vorbereitung von DNA-Kationenkomplexen und Immunadsorbentien für Anti-DNA-Antikörper nützlich. Wird im Assay von reduzierenden Zuckern verwendet. In Kombination mit 4-nitrocatechol bildet Tetrazolium-Blauchlorid einen ternären Komplex mit Molybdän(VI) zur Extraktion und spektrophotometrischen Bestimmung von Molybdän.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser (5 mg/ml), Methanol (50 mg/ml), Ethanol und Chloroform. Unlöslich in Aceton.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Blue Tetrazolium chloride
Schmelzpunkt ∼255°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 3894077
Merck Index 14,9244
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water (5mg/ml),methanol (50mg/ml),ethanol,and chloroform. Insoluble in acetone.
Formelmasse 727.66