Learn More
Tocris Bioscience™ BMH 21
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18726158
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18726158 10 mg 10 Milligramm
18797968 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18726158 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5417/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
RNA polymerase I inhibitor; also p53 pathway activator
BMH 21 is a p53 pathway activator; induces expression of p53 target genes. Also RNA polymerase 1 inhibitor; promotes degradation of RPA194. Reduces viability of multiple tumor cell lines and attenuates tumor growth of A375 melanoma cell xenografts in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-12-oxo-12 H-benzo[g]pyrido[2,1-b]quinazoline-4-carboxamide
CAS 896705-16-1
Menge 10 mg
Ziel RNA/DNA Polymerase Inhibitors
Summenformel C21H20N4O2
Formelmasse 360.41
Reinheit 98%