Learn More
Brady™ BMP™21 PLUS Etikettendrucker
Entwickelt zur Verwendung in der Datenkommunikation und Elektronikindustrie
Marke: Brady™ 139535
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.71440kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Beinhaltet: BMP21 PLUS-Drucker, M21-750-7425 Etiketten-Kassette, Hartschalenetui und Kurzanleitung.
Beschreibung
- Ausdruck von 0.25 bis 0.75 Zoll breiten Etiketten mit einer Vielzahl von Informationen
- Mit der Röhrchenetiketten-Funktion wird das Etikettenband automatisch auf die Röhrchengröße zugeschnitten
- Automatische Etikettenformatierung für Kabelumwicklungen, Anschlussklemmen, Patchfelder und Kabelfahnen sowie allgemeine Banner-Etiketten
- Griechische Symbole, Zeit- und Datumsstempel für bessere Probenverfolgung
- Integrierte automatische Serialisierung und Barcodeausgabe
- ABC-Tastatur, Grafikbibliothek, Tasten zum Etiketten einrichten und Menüfunktionen für schnelle Etikettenerstellung
- Smart Cell-Technologie zur automatischen Etiketteneinrichtung
- Multifunktionales Zubehör mit Magnet, Taschenlampe und einziehbarem Druckerständer für einfache Handhabung
- Als Kit erhältlich (BMP21-PLUS-KIT1), bei dem ein AC-Adapter enthalten ist
- Gegossene Gummipuffer schützen vor Sturzschäden
- Mit griffigem Tragegriff zur einfachen Handhabung
- Mit Schneidevorrichtung und Etikettenhalter, der Etiketten nach dem Abschneiden festhält
- Einfarbdruck
- Gut ablesbare zweizeilige LCD-Anzeige
- Maximale Rollenlänge: 21 ft. (6.4 m)
- Gelb/Schwarz
- L x B x H: 24.46 x 12.5 x 6.6 cm (9.63 x 4.94 x 2.6 in.)
Anwendungen:
Kennzeichnung von Datenkommunikationsgeräten, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Armaturenbrettkennzeichnung, Kabel- und Leitungsmarkierung, Anlagenkennzeichnung, Sicherheits- & Wartungshinweise, Barcodierung, Leiterplattenbeschriftung, Beschriftungen im Gesundheitsbereich, Lean/5S-Etikettierung.
Compliance
BMP21-PLUS: RoHS-konform, WEEE, EU REACH SVHC
BMP21-PLUS-KIT1: RoHS-konform und WEEE.
Serviceleistungen
Zwei Jahre.
Spezifikation
BMP21 PLUS Etikettendrucker | |
Schwarz | |
24,46 x 12,5 x 6,6 cm (9,63 x 4,94 x 2,60 in.) |