Learn More
Brady™ BMP51 Etikettendrucker – EU mit Brady Workstation LAB Suite
Artikelnummer. 17117001
Click to view available options
:
Auflösung: 300 dpi
Artikelnummer. 17117001
Marke: Brady™ 306856
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Etikettendrucker ist ein kompakter, vielseitiger, tragbarer Drucker mit integrierter Bluetooth™ Technologie für kabellosen Druck.
  • Der BMP™51 Etikettendrucker ist ein kompakter, vielseitiger, tragbarer Drucker mit integrierter Bluetooth™ Technologie für kabellosen Druck
  • Dieser Etikettendrucker verfügt über einen 300 dpi-Druckkopf und druckt professionelle, langlebige Etiketten mit einer Breite von bis zu 38,10 mm.
  • Er druckt auf kontinuierlichen und gestanzten Materialien mit einer Geschwindigkeit von 25,40 mm pro Sekunde.
  • Der BMP™51 Etikettendrucker ist ein leistungsstarker Drucker für die schnelle Etikettenherstellung mit eingebauter Schneidvorrichtung, einfacher Top-Beladung und 3 verschiedenen Optionen für Batteriestrom.
  • Die BMP™51 verfügt über eine vollständige QWERTY-Tastatur für den eigenständigen Betrieb.
  • Der BMP™51 Etikettendrucker eignet sich ideal für Anwendungen in den Bereichen Elektrik, Datenkommunikation, Anlagen/Sicherheit, Produkt- und Panelherstellung und Labor-Etikettierungsanwendungen. 
  • Das BMP™51 wird mit der Brady Workstation Laboratory Identification Software Suite geliefert, mit der Sie sofort mit dem Entwurf professioneller Etiketten beginnen können.
  • Diese Suite kombiniert häufig verwendete Software-Apps zur Erstellung von Labor-Identifikationsetiketten.
Spezifikation
Displaytyp Einfarbiger LCD
Print Technology Thermotransfer
Breite (metrisch) 155,00 mm
Höhe (metrisch) 255,00 mm
Tiefe (metrisch) 90,00 mm
Abmessungen (L x B x H) 90,00 x 155,00 x 255,00 mm
Farbfunktion Monochrom
Enthält Hartschalenkoffer mit wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku, USB-Kabel, AC-Adapter + EU-Netzkabel, Produkt-CD, Brady-Druckertreiber-CD, Schnellstartanleitung, Bluetooth-Netzwerkkarte, Brady Workstation Laboratory Identification Suite und MC1-1000-422-Kassette.
Druckgeschwindigkeit 25,40 mm/s
Auflösung 300 dpi
Kennwerte der Stromversorgung Batterien, Akku, Netzteil
Alternate Part Number BMP51-EU-LABS