missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BMP-7 Polyclonal Antibody

Artikelnummer. 16383495
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16383495 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16383495 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA586625

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Purity is > 95% by SDS-PAGE.

The bone morphogenetic proteins (BMPs) are a family of secreted signaling molecules that can induce ectopic bone growth. Many BMPs are part of the transforming growth factor-beta (TGFB) superfamily. BMPs were originally identified by an ability of demineralized bone extract to induce endochondral osteogenesis in vivo in an extra skeletal site. Based on its expression early in embryogenesis, BMP7 has a proposed role in early development. In addition, the fact that BMP7 is closely related to BMP5 and BMP6 has lead to speculation of possible bone inductive activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BMP-7
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen Bmp7
Gen-Zugriffsnummer P18075, P23359
Gen-Alias BMP; BMP7; BMP-7; bone moorphogenic protein-7; Bone morphogenetic protein; bone morphogenetic protein 7; bone morphogenetic protein 7 (osteogenic protein 1); bone morphogenetic protein 7 preproprotein; bone morphogenic protein 7; Eptotermin alfa; OP1; OP-1; Osteogenic protein 1; RP11-560A15.5
Gensymbole Bmp7
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide, corresponding to amino acids 140-190 of Human BMP-7.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 12162, 655, 85272
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.