Learn More
Brady™ BMP™71 TLS 2200™ Selbstklebende Papieretiketten aus Gummi – Weiß
Papieretiketten mit Permanentgummikleber (B-424) bieten eine gute Kontrast- und Abstrichbeständigkeit für Thermotransferanwendungen und Barcode-Druckanwendungen.
28.55 € - 44.90 €
Specifications
Autoklavierbar | Nein |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000 |
Beschreibung | Etikett |
Klebstofftyp | Permanentgummi-basiert |
Farbe | Weiß |
Product Code | Brand | Material | Dimensions (LxW) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Material | Dimensions (LxW) | Price | Quantity & Availability | ||||
11592785
|
Brady™
018376 |
Papier | 1 x 2 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11552795
|
Brady™
018383 |
Papier | 1 x 3 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11548923
|
Brady™
018444 |
Paper | 1.9 x 3 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11598923
|
Brady™
018449 |
Paper | 1.9 x 4 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Description
- Weißes, mattes Papieretikettenmaterial mit dauerhaftem Gummikleber.
- Die kostengünstige Lösung ist ideal für alle universellen Beschriftungsprojekte
- RoHS-konform mit EU-Richtlinie 2011/65/EU
- Arbeitstemperatur von -40 bis 122 °F (-40 bis 50 °C)
Specifications
Nein | |
Etikett | |
Weiß | |
Thermotransfer | |
1 |
ASTM D 1000 | |
Permanentgummi-basiert | |
Rolle | |
Etikett | |
Kein Text |