Learn More
Brady™ BMP™71 TLS 2200™ Selbstklebende Papieretiketten aus Gummi – Weiß
Papieretiketten mit Permanentgummikleber (B-424) bieten eine gute Kontrast- und Abstrichbeständigkeit für Thermotransferanwendungen und Barcode-Druckanwendungen.
Marke:  Brady™ 018376
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04540kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11592785
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Weißes, mattes Papieretikettenmaterial mit dauerhaftem Gummikleber.
  • Die kostengünstige Lösung ist ideal für alle universellen Beschriftungsprojekte
  • RoHS-konform mit EU-Richtlinie 2011/65/EU
  • Arbeitstemperatur von -40 bis 122 °F (-40 bis 50 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Etikett
Weiß
Papier
Etikett
1
100/Rolle
50,8 x 25,4 in. (B x H)
1 x 2 in.
2 in.
2 Zoll
1 Zoll
ASTM D 1000
Permanentgummi-basiert
Rolle
Thermotransfer
BMP™61 Etikettiersystem; BMP™71 Etikettendrucker; TLS 2200™ thermisches Etikettiersystem; TLS-PC LINK™ thermisches Etikettiersystem
Kein Text
Rechteck
54,0 mm
2 Zoll
53,34 mm
1 Zoll