Learn More
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Kassette für Etikettenmaschine: B-428 Metallisiertes Polyester
Zum Markieren von Relais, Magnetspulen, Schaltern, Antriebsmotoren und anderen Komponenten
59.00 € - 104.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Passt zu 2002/95/EC |
---|---|
Farbe | Schwarz, Hellgrau |
Material | Polyester, metallisiert (B-428) |
Produkttyp | Etikettierer-Kassette |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Größe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Größe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15113369
|
Brady™
711206 |
28.7 x 12.7 mm | 1.13 x 0.5 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15173339
|
Brady™
131603 |
50.8 x 25.4 mm | 2 X 1 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15163339
|
Brady™
131602 |
25.4 x 12.7 mm | 1 X 0.5 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Zur Verwendung mit BMP41, BMP51 und BMP53 Druckern
Spezifikation
Passt zu 2002/95/EC | |
Schwarz, Hellgrau | |
Polyester, metallisiert (B-428) | |
Etikettierer-Kassette |