Learn More
Brady™ BMP51 Etikettendrucker
ohne Angabe
947.84 €
Spezifikation
Produkttyp | Etikettendrucker |
---|---|
Displaytyp | Einfarbiger LCD-Bildschirm |
Farbfunktion | Einfarbig |
Sprachen | Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch (Bokmål), Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch |
Hauptspeicher | 48 MB - bis zu 25.000 Etiketten |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12719638
|
Brady™
710900 |
36 mm | Vollständige QWERTY-Tastatur, Lithium-Ionen-Akku |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Der BMP51 Etikettendrucker verfügt über die neuesten Funktionen für mobiles Drucken, wie z.B. einen großen Bildschirm, anwenderfreundliche Etikettendesign-Apps und eine hohe Druckgeschwindigkeit. Anwender können diesen tragbaren Drucker überallhin am Arbeitsplatz mitnehmen, um schnell und einfach Etiketten für unterwegs zu erstellen. Der BMP51 hat einen 300 dpi-Druckkopf und druckt mit einer Geschwindigkeit von 1 Zoll pro Sekunde. Er kann eine Vielzahl von Endlos- und Stanzmaterialien bedrucken, bis hin zu Breiten von 1.5 in. Der BMP51 Etikettendrucker ist ein leistungsstarker Drucker für die Etikettenherstellung am Arbeitsplatz mit eingebauter Schneidvorrichtung, einfacher Top-Beladung und zwei Batterieoptionen. Das BMP51 verfügt außerdem über umfangreiche Verbindungs- und Vernetzungsoptionen über die eingebaute Bluetooth™ Technologie oder eine optionale WLAN-Karte, die drahtloses Drucken von einem Computer oder Android-Telefon ermöglicht.- Kompakte und vielseitige Drucker mit eingebautem Bluetooth
- Ermöglicht eine genaue Identifizierung von Laborproben
- Kleinbuchstaben und 2D-Barcodes schnell und einfach drucken
- Kann zum Bedrucken von Etiketten für Kryoröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Well-Platten, Pailletten, Objektträgern, Gewebekassetten und vielem mehr verwendet werden
- Die Etiketten wurden speziell für den Laborgebrauch entwickelt und widerstehen rauen Umgebungsbedingungen wie flüssigem Stickstoff, Gefrierschränken und Autoklaven
- Der BMP51 ist standardmäßig mit QWERTY-Tastatur sowie USB- und Bluetooth-Anschlüssen ausgestattet
Spezifikation
Etikettendrucker | |
Einfarbig | |
48 MB - bis zu 25.000 Etiketten | |
300 dpi |
Einfarbiger LCD-Bildschirm | |
Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch (Bokmål), Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch | |
25,4 mm/s | |
USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, WiFi |