Learn More
Brady™ BMP53 Etikettendrucker-Kit
749.94 € - 974.93 €
Spezifikation
Produkttyp Label Printer
Print Technology Thermal Transfer
Breite (metrisch) 165 mm
Höhe (metrisch) 90 mm
Tiefe (metrisch) 215 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11932732
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
710895
BMP53 Printer with Battery Pack, AC Adaptor/Battery Charger EU Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11922732
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
710897
BMP53 Printer with Battery Pack, AC Adaptor/Battery Charger, EU and LabelMark Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12673910
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
710941
BMP53 Laboratory Identification Kit , EU Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Wenn Sie an Ort und Stelle gut lesbare und beständige Etiketten brauchen, benötigen Sie den Etikettendrucker BMP™51
oder BMP™53 von Brady. Er gewährleistet ein makelloses Druckergebnis, leichtes Formatieren und unterschiedliche
Etikettengrössen. Darüber hinaus bietet er die erforderliche Mobilität für die Kennzeichnung im Bereich Elektronik und
Datenkommunikation, für Kennzeichnungen im Laborbereich sowie für Gebäude- und Sicherheitskennzeichnungen.
Benutzerfreundliche, leicht einsetzbare Kassetten beinhalten das Etikettenmaterial und das Farbband!
Die Kassetten verfügen über die Smart-Cell-Technologie, die dem Drucker sagt, wie Ihr Etikett ordnungsgemäss formatiert wird. Einfach eine Kassette einsetzen, der Drucker übernimmt den Rest
Druckt mit einer Geschwindigkeit von 25,4mm/Sekunde – so müssen Sie nicht mehr auf Ihre Etiketten warten
Langlebige, integrierte Schneidevorrichtung. Das Gerät verfügt über eine selbstreinigende Schneidevorrichtung,
die jedes Material leicht schneidet und das Etikett festhält, bis Sie es benötigen
Etiketten mit einer Breite von bis zu 38,1mm
Kabelloser Einsatz
Materialien für Endlos- und gestanzte Etiketten
Magnetisch
Im Lieferumfang des Druckers ist enthalten: Hartschalenkoffer, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku und AC-Adapter mit Netzkabel, USB-Kabel, Treiber-CD, Produkt-CD, Kurzanleitung, MC-1500-595-WT-BK
Fragen Sie unsere vielfältigen Etikettenmaterialien für nahezu jede Laboranwendung an.
Typ: Drucker BMP53, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku und AC-Adapter/Akkuladegerät EU, LabelMark
Spezifikation
Spezifikation
Label Printer
165 mm
215 mm
Monochrome
300 dpi
For labeling various purposes, such as electric field, data communication, safety and building, product and panel manufacturing, and laboratories
2 Years
Thermal Transfer
90 mm
38.1 mm W
25.4 mm/sec.
1.28 kg
1 Ea.