Learn More
Brady™ BMP61 M611 Labels Polypropylene
Artikelnummer. 17160441
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
0,25 x 2 in. (B x H)
1 x 0,5 in. (B x H)
1 x 0,75 in. (B x H)
1,3 x 0,6 in. (B x H)
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17160441
Marke: Brady™ 150896
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Polypropylene (B-7425) material is ideal for general purpose barcode applications and withstands liquid nitrogen, autoclave, and other harsh environments.
  • Mattweißes Polypropylen mit Acrylklebstoff ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
  • Eignet sich perfekt zur Laboridentifikation für Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläser
  • Betriebstemperatur von -112 bis 158 °F (-80 bis 70 °C)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000; ASTM D 2979; RoHS-konform mit MCV-Novelle für die Richtlinie 2005/ 618/EG gemäß RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Klebstofftyp Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Polypropylen
Produkttyp Aggressiver Klebstoff; niedrige Temperatur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborbeschriftung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™61 Beschriftungssystem; BradyPrinter™ M611
Etiketten pro Zeile 1
Menge 250/Packung
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 1 x 0,75 in. (B x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 bis +158 °F