Learn More
Brady™ BMP61 M611 Labels Polypropylene
Artikelnummer. 17190441
Change view
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
0,25 x 2 in. (B x H)
1 x 0,5 in. (B x H)
1 x 0,75 in. (B x H)
1,3 x 0,6 in. (B x H)
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (angloamerikanisch) unitSize
17190441 0,25 x 2 in. (B x H) 100 Stück
17160441 1 x 0,75 in. (B x H) 250 Stück
17170441 1,3 x 0,6 in. (B x H) 250 Stück
17180441 1 x 0,5 in. (B x H) 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17190441 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 150899
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Polypropylene (B-7425) material is ideal for general purpose barcode applications and withstands liquid nitrogen, autoclave, and other harsh environments.
  • Mattweißes Polypropylen mit Acrylklebstoff ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
  • Eignet sich perfekt zur Laboridentifikation für Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläser
  • Betriebstemperatur von -112 bis 158 °F (-80 bis 70 °C)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000; ASTM D 2979; RoHS-konform mit MCV-Novelle für die Richtlinie 2005/ 618/EG gemäß RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Klebstofftyp Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Polypropylen
Produkttyp Aggressiver Klebstoff; niedrige Temperatur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborbeschriftung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™61 Beschriftungssystem; BradyPrinter™ M611
Etiketten pro Zeile 1
Menge 100/Packung
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 0,25 x 2 in. (B x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 bis +158 °F