Learn More
Invitrogen™ Human BMPR1B (ALK6), GST Tag Recombinant Protein
Human BMPR1B (ALK6), GST Tag Recombinant Protein
492.00 € - 7490.00 €
Spezifikation
Proteinlänge | aa 149-end |
---|---|
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Proteinmarkierung | GST Tag |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15498893
|
Invitrogen™
PV6236 |
100μg |
1678.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15488893
|
Invitrogen™
PV6235 |
10μg |
492.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15408903
|
Invitrogen™
PV6237 |
1mg |
7490.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
BMPR1B is a member of the transmembrane serine/threonine kinase that is the member of the bone morphogenetic protein (BMP) receptor. BMPR1B is mainly involved in the endochondral bone formation and embryogenesis. BMPR1B expressed in normal and cancerous prostate tissues and used in the endocrine therapy that given to the prostate cancer patients. BMPR1B receptor trafficking also play a significant role in FOP pathogenesis and used in human T-cell differentiation.
- Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
- Protocols available for simple use and optimized performance
- Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
aa 149-end | |
Human | |
Recombinant | |
GST Tag |