Learn More
Invitrogen™ BMPR2 Recombinant Human Protein
Recombinant human BMPR2 (174-end) was expressed using baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal His tag.
492.00 € - 7490.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Zusammensetzung 50mM sodium phosphate pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.2mM DTT, 25% glycerol
Molekulargewicht 97.1kDa
Lagerungsbedingungen Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Proteinlänge aa 174-end
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15498913
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6256
10μg
492.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15408923
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6257
100μg
1678.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15418923
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6258
1mg
7490.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
BMPR2 is a member of the bone morphogenetic protein (BMP) receptor family of transmembrane serine/threonine kinases. The ligands of this receptor are BMPs that are involved in endochondral bone formation and embryogenesis. The loss of interaction and lack of phosphorylation of TCTEL1 by BMPR2 may contribute to the pathogenesis of primary pulmonary hypertension (PPH) and BMPR2 also plays an essential role in human T-cell differentiation.
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
97.1kDa
aa 174-end
Recombinant
50mM sodium phosphate pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.2mM DTT, 25% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Human
His Tag